Learn More
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane, 98%, stab. with sodium carbonate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15482786
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15482786 5 g 5g
15472786 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15482786 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H56594.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 86864-60-0 | Molecular Formula: C8H19BrOSi | Molecular Weight: 239.228 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86864-60-0
Formula molecolare C8H19BrOSi
Molecular Weight (g/mol) 239.228
Numero MDL MFCD00209550
InChI Key JBKINHFZTVLNEM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromoethoxy-tert-butyldimethylsilane, 2-bromoethoxy tert-butyl dimethylsilane, 2-bromoethoxy-t-butyl dimethylsilane, 2-t-butyldimethylsiloxy ethylbromide, 2-bromoethoxy-t-butyldimethylsilane, 2-bromo-ethoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 2-bromoethoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, brch2ch2otbs
PubChem CID 3608067
IUPAC Name 2-bromoethoxy-tert-butyl-dimethylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCBr
Specifica
Punti di ebollizione 120°C (100mmHg)
Materiale o nome chimico (2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Nota nome Stabilized with sodium carbonate
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità 73°C (163°F)
Indice di rifrazione 1.444
Densità 1.115 g/mL
Peso formulazione 239.23
Percent Purity 98%