Learn More
2-Bromoethyl Acetate, TRC
Codice prodotto. 30329194
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30329194 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30329194 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB75011050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromoethyl Acetate
CAS 927-68-4
Formula molecolare C4H7BrO2
Quantità 50 g
Sinonimo 1-Acetoxy-2-bromoethane, 1-Bromo-2-acetoxyethane, 2-Acetoxyethyl Bromide, 2-Bromoethanol Acetate, Acetic Acid 2-Bromoethyl Ester, NSC 7079
InChI Formula InChI=1S/C4H7BrO2/c1-4(6)7-3-2-5/h2-3H2,1H3
SMILES CC(=O)OCCBr
IUPAC Name 2-bromoethyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 167
Peso formulazione 165.9629