Learn More
(2-Bromoethyl)benzene, 98%
Codice prodotto. 10569810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10569810 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10000660 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10319093 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10569810 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106945000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 103-63-9 | C8H9Br | 185.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-63-9
Numero MDL MFCD00000240
InChI Key WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
PubChem CID 7666
IUPAC Name 2-bromoethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCBr
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Bromoethyl)benzene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -56°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3500g/mL
Punti di ebollizione 220°C to 221°C
Punto d'infiammabilità 89°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H9Br
Formula lineare C6H5(CH2)2Br
Indice di rifrazione 1.5553 to 1.5573
Quantità 500 mL
Beilstein 05,356
Gravità specifica 1.35
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and benzene
Molecular Weight (g/mol) 185.06
Peso formulazione 185.06
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid