Learn More
(2-Bromoethyl)benzene, 98%
Codice prodotto. 11414194
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11414194 500 g 500g
11404194 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11414194 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12528.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 103-63-9 | C8H9Br | 185.064 g/mol
(2-Bromoethyl)benzene is used in the preparation of phenelzine by reacting with hydrazine. It is also used as a starting material to prepare various beta-phenethyl derivatives, active pharmaceutical ingredients, and fragrances. It finds application as a flame retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(2-Bromoethyl)benzene is used in the preparation of phenelzine by reacting with hydrazine. It is also used as a starting material to prepare various beta-phenethyl derivatives, active pharmaceutical ingredients, and fragrances. It finds application as a flame retardant.
Solubility
Miscible with ether and benzene. Immiscible with water.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-63-9
Formula molecolare C8H9Br
Molecular Weight (g/mol) 185.064
Numero MDL MFCD00000240
InChI Key WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
PubChem CID 7666
IUPAC Name 2-bromoethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCBr
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Bromoethyl)benzene
Punto di fusione -56°C
Densità 1.355
Punti di ebollizione 220°C to 221°C
Punto d'infiammabilità 89°C (192°F)
Formula lineare C6H5(CH2)2Br
Indice di rifrazione 1.556
Quantità 500 g
Beilstein 507487
Informazioni di solubilità Miscible with ether and benzene. Immiscible with water.
Peso formulazione 185.06
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (2-Bromoethyl)benzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (2-Bromoethyl)benzene