Learn More
2-Bromoethyl Benzoate (~90%), TRC
Codice prodotto. 30348273
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348273 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30348273 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB810050250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromoethyl Benzoate
CAS 939-54-8
Formula molecolare C9H9O2Br
Quantità 250 mg
Sinonimo beta-Bromoethyl Benzoate
InChI Formula InChI=1S/C9H9BrO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
SMILES BrCCOC(=O)c1ccccc1
IUPAC Name 2-bromoethyl benzoate
Molecular Weight (g/mol) 229.07
Peso formulazione 227.9786