Learn More
2-Bromoethyl ether, 90%
Codice prodotto. 12188721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12188721 5 mL 5mL
12178721 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12188721 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445860050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5414-19-7 | C4H8Br2O | 231.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5414-19-7
Formula molecolare C4H8Br2O
Molecular Weight (g/mol) 231.92
InChI Key FOZVXADQAHVUSV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis 2-bromoethyl ether, 1-bromo-2-2-bromoethoxy ethane, 2-bromoethyl ether, 2,2'-dibromodiethyl ether, ethane, 1,1'-oxybis 2-bromo, ether, bis 2-bromoethyl, beta,beta'-dibromodiethyl ether, 2,2-dibromodiethyl ether, 2-bromoethylether
PubChem CID 21521
IUPAC Name 1-bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane
SMILES C(CBr)OCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromoethyl ether
Densità 1.8450g/mL
Punti di ebollizione 92°C to 93°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 85°C
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare [Br(CH2)2]2O
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.845
Peso formulazione 231.92
Percent Purity 90%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromoethyl ether