Learn More
2-Bromoethyl ethyl ether, 90%
Codice prodotto. 10304502 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10304502 25 g Bottiglia in vetro 25g
10314502 100 g Bottiglia in vetro 100g
10568843 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10304502 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 367400250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 592-55-2 | C4H9BrO | 153.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 592-55-2
Formula molecolare C4H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 153.02
Numero MDL MFCD00000237
InChI Key MMYKTRPLXXWLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromoethyl ethyl ether, 2-ethoxyethyl bromide, 2-bromoethoxyethane, ethane, 1-bromo-2-ethoxy, 2-bromodiethyl ether, 1-ethoxy-2-bromoethane, 1-bromo-2-ethoxy-ethane, ether, 2-bromoethyl ethyl, 2-bromoethylethylether, 1-bromo-3-oxapentane
PubChem CID 61141
IUPAC Name 1-bromo-2-ethoxyethane
SMILES CCOCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromoethyl ethyl ether
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Brown
Densità 1.3570g/mL
Punti di ebollizione 125°C to 127°C
Punto d'infiammabilità 21°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2CH2OC2H5
Indice di rifrazione 1.4435 to 1.4515
Quantità 25 g
Beilstein 01,338
Gravità specifica 1.357
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: miscible in ethanol,ethyl ether
Peso formulazione 153.02
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromoethyl ethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.