Learn More
2-Bromoethyl Methyl Ether, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromoethyl Methyl Ether |
| CAS | 6482-24-2 |
| Formula molecolare | C3H7BrO |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | (2-Methoxy)bromoethane, 1-Bromo-2-methoxyethane, 2-Bromo-1-methoxyethane, 2-Methoxy-1-bromoethane, 2-Methoxyethyl Bromide, NSC 81806, beta-Methoxyethyl Bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H7BrO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | COCCBr |
| IUPAC Name | 1-bromo-2-methoxyethane |
| Molecular Weight (g/mol) | 138.99 |
| Peso formulazione | 137.968 |