Learn More
(2-Bromoethyl)trimethylammonium Bromide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2-Bromoethyl)trimethylammonium bromide |
| CAS | 2758-06-7 |
| Formula molecolare | C5 H13 Br N . Br |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Bromocholine Bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H13BrN.BrH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[N+](C)(C)CCBr |
| IUPAC Name | 2-bromoethyl(trimethyl)azanium;bromide |
| Molecular Weight (g/mol) | 246.97 |
| Peso formulazione | 244.9415 |