Learn More
2-Bromoethylamine Hydrobromide, >98.0%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11499021 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11499021 25 g
11409031 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11499021 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215487525
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 2576-47-8
Formula molecolare C2H7Br2N
Molecular Weight (g/mol) 204.893
InChI Key WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromoethylamine hydrobromide, 2-bromoethanamine hydrobromide, 2-aminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromoethylamine hbr, 2-bromoethylammonium bromide, ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide, 2-bromoethan-1-amine hydrobromide, bromoethylamine hydrobromide, aminoethyl bromide hbr, ethylamine, hydrobromide
PubChem CID 2774217
IUPAC Name 2-bromoethanamine;hydrobromide
SMILES C(CBr)N.Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromoethylamine Hydrobromide
Nota nome Quality Control
Colore White
Densità 1.581g/cm3
Intervallo percentuale saggio >98%
Quantità 25 g
Peso formulazione 204.9
Forma fisica Crystalline Powder