Learn More
2-Bromoethylamine hydrobromide, 98+%
Codice prodotto. 11488257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11488257 50 g 50g
11498257 250 g 250g
11478257 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11488257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17625.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2576-47-8 | C2H7Br2N | 204.893 g/mol
2-Bromoethylamine hydrobromide is used to construct C2-symmetric imidazolidinylidene ligands with a dioxolane backbone. It acts as a building block which is used for proteomics research. It is also used as organic and pharmaceutical intermediates for the preparation of first-aid medicines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Bromoethylamine hydrobromide is used to construct C2-symmetric imidazolidinylidene ligands with a dioxolane backbone. It acts as a building block which is used for proteomics research. It is also used as organic and pharmaceutical intermediates for the preparation of first-aid medicines.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Hygroscopic and moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2576-47-8
Formula molecolare C2H7Br2N
Molecular Weight (g/mol) 204.893
Numero MDL MFCD00012886
InChI Key WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromoethylamine hydrobromide, 2-bromoethanamine hydrobromide, 2-aminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromoethylamine hbr, 2-bromoethylammonium bromide, ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide, 2-bromoethan-1-amine hydrobromide, bromoethylamine hydrobromide, aminoethyl bromide hbr, ethylamine, hydrobromide
PubChem CID 2774217
IUPAC Name 2-bromoethanamine;hydrobromide
SMILES C(CBr)N.Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromoethylamine hydrobromide
Punto di fusione 172°C to 176°C
Quantità 50 g
Beilstein 3607605
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 204.9
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromoethylamine hydrobromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoethylamine hydrobromide