Learn More
2-Bromoethylamine hydrobromide, 98+%
Description
2-Bromoethylamine hydrobromide is used to construct C2-symmetric imidazolidinylidene ligands with a dioxolane backbone. It acts as a building block which is used for proteomics research. It is also used as organic and pharmaceutical intermediates for the preparation of first-aid medicines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Bromoethylamine hydrobromide is used to construct C2-symmetric imidazolidinylidene ligands with a dioxolane backbone. It acts as a building block which is used for proteomics research. It is also used as organic and pharmaceutical intermediates for the preparation of first-aid medicines.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Hygroscopic and moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Bromoethylamine hydrobromide |
| Punto di fusione | 172°C to 176°C |
| Quantità | 250 g |
| Beilstein | 3607605 |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
| Peso formulazione | 204.9 |
| Percent Purity | ≥98% |
Safety and Handling
- 2-Bromoethylamine hydrobromide
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoethylamine hydrobromide