Learn More
2-Bromoethylamine hydrobromide, 99%
Codice prodotto. 11905171 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
250g
25g
500g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11905171 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10476900 25 g Plastic bottle 25g
10486900 100 g Plastic bottle 100g
10397143 250 g Plastic bottle 250g
10359043 500 g Plastic bottle 500g
10697513 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11905171 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106930025
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2576-47-8 | C2H6BrN·HBr | 204.9 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2576-47-8 , 107-09-5
Formula molecolare C2H6BrN·HBr
Molecular Weight (g/mol) 204.9
Numero MDL MFCD00012886
InChI Key WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromoethylamine hydrobromide, 2-bromoethanamine hydrobromide, 2-aminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromoethylamine hbr, 2-bromoethylammonium bromide, ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide, 2-bromoethan-1-amine hydrobromide, bromoethylamine hydrobromide, aminoethyl bromide hbr, ethylamine, hydrobromide
PubChem CID 2774217
IUPAC Name 2-bromoethanamine;hydrobromide
SMILES C(CBr)N.Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromoethylamine hydrobromide
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 172.0°C to 176.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare BrCH2CH2NH2·HBr
Quantità 2.5 kg
Beilstein 04,134
Informazioni di solubilità Solubility in water: >500g/L (20°C)
Peso formulazione 204.9
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals