Learn More
2-Bromoethylamine Hydrobromide, TRC
Codice prodotto. 30334490
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30334490 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30334490 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB683750250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromoethylamine Hydrobromide
CAS 2576-47-8
Formula molecolare C2H7Br2N
Quantità 250 g
Sinonimo 1-Amino-2-bromoethane Hydrobromide, 2-Aminoethyl Bromide Hydrobromide, 2-Bromoethanamine Hydrobromide, 2-Bromoethylammonium Bromide, beta-Bromoethylamine Hydrobromide
InChI Formula InChI=1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
SMILES Br.NCCBr
IUPAC Name 2-bromoethanamine;hydrobromide
Molecular Weight (g/mol) 204.89
Peso formulazione 202.8945