Learn More
2-Bromofluorene, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Bromofluorene |
| CAS | 1133-80-8 |
| Formula molecolare | C13H9Br |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 2-Bromo-9H-fluorene, NSC 1463 |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H9Br/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2 |
| SMILES | Brc1ccc2c(Cc3ccccc23)c1 |
| IUPAC Name | 2-bromo-9H-fluorene |
| Molecular Weight (g/mol) | 245.11 |