Learn More
2-Bromofluorene, TRC
Codice prodotto. 30335521
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335521 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335521 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68522525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromofluorene
CAS 1133-80-8
Formula molecolare C13H9Br
Quantità 25 g
Sinonimo 2-Bromo-9H-fluorene, NSC 1463
InChI Formula InChI=1S/C13H9Br/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2
SMILES Brc1ccc2c(Cc3ccccc23)c1
IUPAC Name 2-bromo-9H-fluorene
Molecular Weight (g/mol) 245.11