Learn More
2-Bromofluorobenzene, 99%
Codice prodotto. 10427290 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10427290 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10305790 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10427290 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106990500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1072-85-1 | C6H4BrF | 175 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1072-85-1
Formula molecolare C6H4BrF
Molecular Weight (g/mol) 175
Numero MDL MFCD00000282
InChI Key IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromofluorobenzene, o-bromofluorobenzene, 2-fluorobromobenzene, o-fluorobromobenzene, 2-bromfluorbenzen, benzene, 1-bromo-2-fluoro, 1-fluoro-2-bromobenzene, benzene, 1-fluoro-2-bromo, ofbb, benzene, bromofluoro
PubChem CID 61259
IUPAC Name 1-bromo-2-fluorobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)F)Br
Spécification
Materiale o nome chimico 2-Bromofluorobenzene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.6000g/mL
Punti di ebollizione 155.0°C to 157.0°C
Punto d'infiammabilità 43°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4F
Indice di rifrazione 1.5327 to 1.5347
Quantità 50 mL
Fieser 01,77
Gravità specifica 1.6
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 175
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.