Learn More
2-Bromoisobutyric acid, 98%
Codice prodotto. 11442548
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11442548 25 g 25g
11452548 100 g 100g
11462548 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11442548 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15854.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2052-01-9 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
2-Bromoisobutyric acid is used in the synthesis of dextran macroinitiator for atom transfer radical polymerization (ATRP) by partial esterification of hydroxyl group of the polysaccharide. The multifunctional silica colloids were prepared by coating them with 2-bromo-2-methylpropionic acid stabilized quantum dots.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Bromoisobutyric acid is used in the synthesis of dextran macroinitiator for atom transfer radical polymerization (ATRP) by partial esterification of hydroxyl group of the polysaccharide. The multifunctional silica colloids were prepared by coating them with 2-bromo-2-methylpropionic acid stabilized quantum dots.
Solubility
Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2052-01-9
Formula molecolare C4H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 167.00
Numero MDL MFCD00004168
InChI Key XXSPGBOGLXKMDU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromoisobutyric acid, 2-bromo-2-methylpropionic acid, isobromobutyric acid, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl, alpha-bromoisobutyric acid, .alpha.-bromoisobutyric acid, 2-bromo-2-methyl-propanoic acid, propionic acid, 2-bromo-2-methyl, unii-821p2r6b0a, ccris 9046
PubChem CID 74924
IUPAC Name 2-bromo-2-methylpropanoic acid
SMILES CC(C)(C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromoisobutyric acid
Punto di fusione 42°C to 46°C
Punti di ebollizione 198°C to 200°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1745543
Indice di Merck 14,1421
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Peso formulazione 167
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromoisobutyric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoisobutyric acid