Learn More
2-Bromoisovaleric acid, 96%
Codice prodotto. 11469642
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469642 50 g 50g
11459642 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11469642 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10756.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 565-74-2 | C5H9BrO2 | 181.029 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 565-74-2
Formula molecolare C5H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 181.029
Numero MDL MFCD00004210
InChI Key UEBARDWJXBGYEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-3-methylbutyric acid, 2-bromoisovaleric acid, butanoic acid, 2-bromo-3-methyl, alpha-bromoisovaleric acid, butyric acid, 2-bromo-3-methyl, 2-bromo-3-methyl-butanoic acid, .alpha.-bromoisovaleric acid, +/--2-bromo-3-methylbutyric acid, bromisovaleriansaure, acmc-209wpb
PubChem CID 11268
IUPAC Name 2-bromo-3-methylbutanoic acid
SMILES CC(C)C(C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromoisovaleric acid
Punto di fusione 36°C to 42°C
Punti di ebollizione 124°C to 126°C (20 mmHg)
Odore Acrid
Formula lineare (CH3)2CHCHBrCO2H
Quantità 50 g
Numero UN UN3261
Indice di Merck 14,1422
Peso formulazione 181.04
Percent Purity 97%