Learn More
2-Bromomalonaldehyde, 97+%
Codice prodotto. 10575924 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10575924 25 g Bottiglia in vetro 25g
10123404 1 g Bottiglia in vetro 1g
10336704 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10575924 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397900250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2065-75-0 | C3H3BrO2 | 150.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2065-75-0
Formula molecolare C3H3BrO2
Molecular Weight (g/mol) 150.95
InChI Key SURMYNZXHKLDFO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromomalonaldehyde, bromomalonaldehyde, bromomalondialdehyde, propanedial, bromo, 2-bromomalondialdehyde, 2-bromo-1,3-propanedial, malonaldehyde, bromo, bromo-malonaldehyde, zlchem 220, 2-bromo-malonaldehyde
PubChem CID 74945
IUPAC Name 2-bromopropanedial
SMILES C(=O)C(C=O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromomalonaldehyde
Punto di fusione 132.0°C to 136.0°C
Intervallo percentuale saggio 98.5 % min. (Acid)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH(CHO)2
Quantità 25 g
Peso formulazione 150.95
Percent Purity 97+%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromomalonaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico