Learn More
2-Bromomesitylene, 99%
Codice prodotto. 11484993
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484993 50 g 50g
11399659 100 g 100g
11494993 250 g 250g
11309669 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11484993 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12277.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 576-83-0 | C9H11Br | 199.091 g/mol
2-Bromomesitylene is a useful synthetic intermediate, Aromatics, Boron Derivatives, Catalyst. It is an intermediate used to prepare Hydrogen[4-[bis(2,4,6-trimethylphenyl)phosphino]-2,3,5,6-tetrafluorophenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borate (H714510) which is a frustrated phosphonium borate for metal-free catalytic hydrogenation of imines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Bromomesitylene is a useful synthetic intermediate, Aromatics, Boron Derivatives, Catalyst. It is an intermediate used to prepare Hydrogen[4-[bis(2,4,6-trimethylphenyl)phosphino]-2,3,5,6-tetrafluorophenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borate (H714510) which is a frustrated phosphonium borate for metal-free catalytic hydrogenation of imines.
Solubility
Insoluble in water(20°C) .
Notes
Light Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with Strong oxidizing agents, excess heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 576-83-0
Formula molecolare C9H11Br
Molecular Weight (g/mol) 199.091
Numero MDL MFCD00000073
InChI Key RRTLQRYOJOSPEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromomesitylene, 2,4,6-trimethylbromobenzene, mesityl bromide, bromomesitylene, benzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl, 2,4,6-trimethybromombenzene, mesitylene, 2-bromo, 2,4,6-trimethylphenyl bromide, 1-bromo-2,4,6-trimethylbenzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl-benzene
PubChem CID 68473
IUPAC Name 2-bromo-1,3,5-trimethylbenzene
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)Br)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromomesitylene
Punto di fusione 2°C
Densità 1.322
Punti di ebollizione 224°C to 226°C
Punto d'infiammabilità 96°C (204°F)
Indice di rifrazione 1.552
Quantità 50 g
Beilstein 1907245
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water(20°C) .
Peso formulazione 199.1
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromomesitylene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromomesitylene