Learn More
2-Bromomesitylene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromomesitylene |
| CAS | 576-83-0 |
| Formula molecolare | C9H11Br |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 1-Bromo-2,4,6-trimethylbenzene, 1-Bromomesitylene, 2,4,6-Trimethyl-1-bromobenzene, 2,4,6-Trimethylbromobenzene, 2-Bromo-1,3,5-trimethyl-benzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11Br/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1 |
| IUPAC Name | 2-bromo-1,3,5-trimethylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 199.09 |
| Peso formulazione | 198.0044 |