Learn More
2-(Bromomethyl)-1,3-benzothiazole, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10571642 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10571642 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10069201 1 g Amber Glass Bottle 1g
10431474 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10571642 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore CC06008CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 106086-78-6
Formula molecolare C8H6BrNS
Molecular Weight (g/mol) 228.107
InChI Key WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole
PubChem CID 2776258
IUPAC Name 2-(bromomethyl)-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Bromomethyl)-1, 3-benzothiazole
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 228.11
Percent Purity 95%