Learn More
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane, TRC
Codice prodotto. 30345264
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30345264 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30345264 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6887105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane
CAS 4360-63-8
Formula molecolare C4H7BrO2
Quantità 5 g
Sinonimo 2-(2-Bromomethyl)-1,3-dioxolane, 2-Bromomethyldioxolane, Bromoacetaldehyde Ethylene Acetal, Bromoacetaldehyde Ethylene Glycol Acetal, Bromoacetaldehyde Ethylene Ketal
InChI Formula InChI=1S/C4H7BrO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
SMILES BrCC1OCCO1
IUPAC Name 2-(bromomethyl)-1,3-dioxolane
Molecular Weight (g/mol) 167
Peso formulazione 165.9629