Learn More
2-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzimidazole hydrobromide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10626994
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10626994 1 g Amber Glass Bottle 1g
10003583 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10626994 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC03858DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 934570-40-8
Formula molecolare C9H10Br2N2
Molecular Weight (g/mol) 306.001
Numero MDL MFCD09702343
InChI Key WHMCWOHHFOGLGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzo d imidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1,3-benzodiazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hbr, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole-hydrogen bromide 1/1
PubChem CID 24229451
IUPAC Name 2-(bromomethyl)-1-methylbenzimidazole;hydrobromide
SMILES CN1C2=CC=CC=C2N=C1CBr.Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzimidazole hydrobromide
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 306
Percent Purity 97%