Learn More
2-(Bromomethyl)-1-(phenylsulfonyl)-1H-indole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10170722
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10170722 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10704963 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10170722 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC03308CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 337508-54-0
Formula molecolare C15H12BrNO2S
Molecular Weight (g/mol) 350.23
Numero MDL MFCD03086092
InChI Key SYYPBRKVYRCLJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromomethyl-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 1-benzenesulfonyl-2-bromomethyl indole, 1h-indole,2-bromomethyl-1-phenylsulfonyl
PubChem CID 2776225
IUPAC Name 1-(benzenesulfonyl)-2-(bromomethyl)indole
SMILES BrCC1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Bromomethyl)-1-(phenylsulfonyl)-1H-indole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 350.23
Percent Purity 97%