missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol (Mixture of diastereomers), TRC

Codice prodotto. 17993285
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17993285 100 mg 100mg
17903485 1 g 1g
17983285 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17993285 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB685525100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 68751-57-5
Formula molecolare C11 H11 Br Cl2 O3
Molecular Weight (g/mol) 342.01
Sinonimo 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-, 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol, [2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methanol
IUPAC Name [2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methanol
SMILES OCC1COC(CBr)(O1)c2ccc(Cl)cc2Cl

Specifica

Materiale o nome chimico 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol (Mixture of diastereomers)
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H11BrCl2O3/c12-6-11(16-5-8(4-15)17-11)9-2-1-7(13)3-10(9)14/h1-3,8,15H,4-6H2
Peso formulazione 339.9269
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.