Learn More
2-(Bromomethyl)oxetane, 96%
Codice prodotto. 15482719
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15482719 250 mg 250mg
15472719 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15482719 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H66276.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 939759-23-6 | C4H7BrO | 151.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 939759-23-6
Formula molecolare C4H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 151.00
Numero MDL MFCD08544405
InChI Key OMXAGUVERXNCSZ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-bromomethyl oxetane, 2-bromomethyl-oxetane, oxetane, 2-bromomethyl, cyclobutane, bromomethyl, 2-bromomethyl oxetane oxetane, 2-bromomethyl
PubChem CID 16244494
IUPAC Name 2-(bromomethyl)oxetane
SMILES BrCC1CCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Bromomethyl)oxetane
Colore Colorless to Yellow
Quantità 250 mg
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 151
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid