Learn More
2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide, 98%
Codice prodotto. 10581892 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10581892 5 g Bottiglia in vetro 5g
10794753 25 g Bottiglia in vetro 25g
10606884 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10581892 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370110050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 31106-82-8 | C6H6BrN·HBr | 252.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31106-82-8
Formula molecolare C6H6BrN·HBr
Molecular Weight (g/mol) 252.94
Numero MDL MFCD01863544
InChI Key JQDNCGRNPYKRAO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromomethyl pyridine hydrobromide, 2-picolyl bromide hydrobromide, 2-bromomethyl pyridine hbr, pyridine, 2-bromomethyl-, hydrobromide, 2-bromomethyl pyridine, bromide, c6h6brn.hbr, acmc-20aim5, ksc495g6r, 2-bromomethylpyridine hydrobromide, bromomethyl pyridine hydrobromide
PubChem CID 2734720
IUPAC Name 2-(bromomethyl)pyridine;hydrobromide
SMILES C1=CC=NC(=C1)CBr.Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 149.0°C to 152.0°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2(C5H3N)
Quantità 5 g
Peso formulazione 252.94
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.