Learn More
2-Bromonaphthalene, 99%
Codice prodotto. 10052400 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10052400 25 g Bottiglia in vetro 25g
10762221 5 g Bottiglia in vetro 5g
11944521 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10052400 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 179710250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 580-13-2 | C10H7Br | 207.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 580-13-2
Formula molecolare C10H7Br
Molecular Weight (g/mol) 207.07
Numero MDL MFCD00004051
InChI Key APSMUYYLXZULMS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11372
IUPAC Name 2-bromonaphthalene
SMILES BrC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromonaphthalene
Punto di fusione 53.0°C to 57.0°C
Colore Brown-Orange to Yellow
Punti di ebollizione 281.0°C to 282.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7Br
Quantità 25 g
Beilstein 05,548
Indice di Merck 15,1437
Sinonimo naphthalene, 2-bromo, 2-naphthyl bromide, 2-bromo-naphthalene, beta-bromonaphthalene, beta-naphthyl bromide, .beta.-bromonaphthalene, unii-syu33i753n, naphthalene,2-bromo, .beta.-naphthyl bromide, pbn-2
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in 8 parts alcohol,ether,chloroform and,benzene
Peso formulazione 207.07
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid