Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromonaphthalene |
| Punto di fusione | 53.0°C to 57.0°C |
| Colore | Brown-Orange to Yellow |
| Punti di ebollizione | 281.0°C to 282.0°C |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C10H7Br |
| Quantità | 100 g |
| Vedi altri risultati |