Learn More
2-Bromonaphthalene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-bromonaphthalene |
| CAS | 580-13-2 |
| Formula molecolare | C10 H7 Br |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | Naphthalene, 2-bromo-, 2-Bromonaphthalene, 2-Naphthyl bromide, NSC 4011, β-Bromonaphthalene, β-Naphthyl bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H7Br/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H |
| SMILES | Brc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC Name | 2-bromonaphthalene |
| Molecular Weight (g/mol) | 207.07 |
| Peso formulazione | 205.9731 |