Learn More
2-Bromonitrobenzene-d4, CDN
Codice prodotto. 30316182
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
0.5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316182 0.25 g 0.25g
30314831 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30316182 Fornitore CDN N. del fornitore CDND61300.25G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-nitrobenze-d4
CAS 1020720-09-5
Formula molecolare C6 2H4 Br N O2
Quantità 0.25 g
InChI Formula InChI=1 S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(Br)c1[2 H])[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 1-bromo-2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 206.03
Peso formulazione 204.9676 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity