Learn More
2-Bromopalmitic Acid, TRC
Codice prodotto. 30347525
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347525 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347525 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1826375G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-bromohexadecanoic acid
CAS 18263-25-7
Formula molecolare C16 H31 Br O2
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Bromopalmitic Acid, 2-Bromohexadecanoic Acid, DL-2-Bromopalmitate, NSC 58378, alpha-Bromopalmitic Acid, 1-Bromopentadecanecarboxylic Acid, 2-Bromo-n-hexadecanoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C16H31BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(17)16(18)19/h15H,2-14H2,1H3,(H,18,19)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC(Br)C(=O)O
IUPAC Name 2-bromohexadecanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 335.32
Peso formulazione 334.151