Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Bromopentane |
| Nota nome | tech., 90% |
| CAS min. % | 88.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -95.5°C |
| Densità | 1.2200g/mL |
| Punti di ebollizione | 116.0°C to 117.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 20°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 12% max. (3-Bromopentane) Typical (GC) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Bromopentane
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.