Learn More
2-Bromopentane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromopentane, Technical Grade |
| CAS | 107-81-3 |
| Formula molecolare | C5 H11 Br |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H11Br/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC(C)Br |
| IUPAC Name | 2-bromopentane |
| Molecular Weight (g/mol) | 151.04 |
| Peso formulazione | 150.0044 |