Learn More
2-Bromophenol, 98%
Codice prodotto. 10488500 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10488500 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10357520 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10488500 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 157360500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 95-56-7 | C6H5BrO | 173.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-56-7
Formula molecolare C6H5BrO
Molecular Weight (g/mol) 173.01
Numero MDL MFCD00002146
InChI Key VADKRMSMGWJZCF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-bromophenol, phenol, 2-bromo, bromophenol, 2-bromfenol, 2-bromo phenol, 2-bromo-phenol, phenol, o-bromo, o-bromo-phenol, phenol, bromo, 2-bromfenol czech
PubChem CID 7244
IUPAC Name 2-bromophenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromophenol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 5°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4900g/mL
Punti di ebollizione 195°C
Punto d'infiammabilità 42°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4OH
Indice di rifrazione 1.5880 to 1.59
Quantità 50 mL
Beilstein 06, 197
Indice di Merck 15, 1439
Gravità specifica 1.49
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with chloroform and ether
Peso formulazione 173.01
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.