Learn More
(2-Bromophenyl)(2,4-dimethylphenyl)sulfane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2-Bromophenyl)(2,4-dimethylphenyl)sulfane |
| CAS | 960203-41-2 |
| Formula molecolare | C14 H13 Br S |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | Vortioxetine Impurity 63 |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H13BrS/c1-10-7-8-13(11(2)9-10)16-14-6-4-3-5-12(14)15/h3-9H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Sc2ccccc2Br)c(C)c1 |
| IUPAC Name | 1-(2-bromophenyl)sulfanyl-2,4-dimethylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 293.222 |
| Peso formulazione | 291.992 |