Learn More
2-Bromopropane, 99%
Codice prodotto. 10070700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10070700 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10060700 1 L Bottiglia in vetro 1L
11914491 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15179153 10 L Plastic Drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10070700 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107322500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 75-26-3 | C3H7Br | 122.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-26-3
Formula molecolare C3H7Br
Molecular Weight (g/mol) 122.99
InChI Key NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropyl bromide, propane, 2-bromo, isopropylbromide, 2-bromo-propane, sec-propyl bromide, unii-r651xov97z, ccris 7919, hsdb 623, i-propylbromide, 2-brompropan
PubChem CID 6358
IUPAC Name 2-bromopropane
SMILES CC(C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromopropane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -89.0°C
Colore Brown to Colorless
Densità 1.3100g/mL
Punti di ebollizione 59.0°C
Punto d'infiammabilità 1°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHBr
Indice di rifrazione 1.4250 to 1.4270
Quantità 250 mL
Beilstein 01,108
Fieser 09,69
Indice di Merck 15,5256
Gravità specifica 1.31
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.3g/100mL. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene,chloroform,ether,and acetone
Peso formulazione 122.99
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid