Learn More
2-Bromopropionic acid, 98%
Codice prodotto. 11488197
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11488197 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11488197 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17569.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 598-72-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
It is employed as pharmaceutical and agrochemical intermediate. It is used as an alkylation agent for mercaptans and other sulfur containing compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is employed as pharmaceutical and agrochemical intermediate. It is used as an alkylation agent for mercaptans and other sulfur containing compounds.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents and strong bases. Keep the container tightly closed in a cool, dry place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromopropionic acid
CAS 598-72-1
Punto di fusione 25°C
Densità 1.7
Punti di ebollizione 202°C to 203°C
Punto d'infiammabilità 100°C (212°F)
Formula molecolare C3H5BrO2
Indice di rifrazione 1.476
Numero MDL MFCD00004211,MFCD00145205
Quantità 250 g
Numero UN UN3261
Beilstein 605451
Sinonimo 2-bromopropionic acid, propanoic acid, 2-bromo, dl-2-bromopropionic, propionic acid, 2-bromo, alpha-bromopropionic acid, dl-2-bromopropionic acid, 2-bromo-propionic acid, .alpha.-bromopropionic acid, propanoic acid, bromo, propanoicacid, 2-bromo
Informazioni di solubilità Soluble in water.
InChI Key MONMFXREYOKQTI-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(Br)C(O)=O
IUPAC Name 2-bromopropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 152.98
PubChem CID 11729
Peso formulazione 152.98
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromopropionic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromopropionic acid