Learn More
2-Bromopyridine-4-boronic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229115
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
458532-94-0
C5H5BBrNO2
201.81
MFCD06798244
DFIKFQMGZNTFLI-UHFFFAOYSA-N
2-bromopyridine-4-boronic acid, 2-bromopyridin-4-yl boronic acid, boronic acid, 2-bromo-4-pyridinyl-9ci, 2-bromo-4-pyridyl boronic acid, 2-bromo-4-pyridineboronic acid, boronicacid, 2-bromo-4-pyridinyl-9ci, acmc-209k4o, ksc234s1f, 2-bromo-4-pyridinyl boronic acid, 2-bromanylpyridin-4-yl boronic acid
12060162
(2-bromopyridin-4-yl)boronic acid
OB(O)C1=CC(Br)=NC=C1
458532-94-0
C5H5BBrNO2
201.81
MFCD06798244
DFIKFQMGZNTFLI-UHFFFAOYSA-N
2-bromopyridine-4-boronic acid, 2-bromopyridin-4-yl boronic acid, boronic acid, 2-bromo-4-pyridinyl-9ci, 2-bromo-4-pyridyl boronic acid, 2-bromo-4-pyridineboronic acid, boronicacid, 2-bromo-4-pyridinyl-9ci, acmc-209k4o, ksc234s1f, 2-bromo-4-pyridinyl boronic acid, 2-bromanylpyridin-4-yl boronic acid
12060162
(2-bromopyridin-4-yl)boronic acid
OB(O)C1=CC(Br)=NC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Bromopyridine-4-boronic acid
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 201.82
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromopyridine-4-boronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.