Learn More
2-Bromopyrimidine, 97+%
Codice prodotto. 10735915 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10735915 1 g Bottiglia in vetro 1g
10550754 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10735915 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 403230010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4595-60-2 | C4H3BrN2 | 158.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4595-60-2
Formula molecolare C4H3BrN2
Molecular Weight (g/mol) 158.99
Numero MDL MFCD00014601
InChI Key PGFIHORVILKHIA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrimidine, 2-bromo, 2-brompyrimidin, bromopyrimidine, 2-bromo pyrimidine, 2-bromo-pyrimidine, 2-bromanylpyrimidine, pubchem6901, acmc-1aqvo, 2-bromo-1,3-diazine, 2-bromopyrimidine
PubChem CID 78345
IUPAC Name 2-bromopyrimidine
SMILES BrC1=NC=CC=N1
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Bromopyrimidine
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 55.0°C to 56.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 158.99
Percent Purity 97+%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromopyrimidine
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.