Learn More
2-Bromoterephthalic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10181192 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10181192 25 g 25g
11955051 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10181192 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 369810250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 586-35-6 | Molecular Formula: C8H5BrO4 | Molecular Weight: 245.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 586-35-6
Formula molecolare C8H5BrO4
Molecular Weight (g/mol) 245.03
Numero MDL MFCD00002403
InChI Key QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bromoterephthalic acid, 2-bromobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-bromoterephthalicacid, 2-bromo-terephthalic acid, 2-bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-bromo, labotest-bb lt00454996, pubchem12798, 2-bromo terephthalic acid, acmc-1aoy9
PubChem CID 68513
IUPAC Name 2-bromoterephthalic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)Br)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromoterephthalic acid
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 295.0°C to 297.0°C
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H3(CO2H)2
Quantità 25 g
Beilstein 09,848
Peso formulazione 245.03
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromoterephthalic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.