Learn More
2-Bromotetradecane, 95%
Codice prodotto. 11393106
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393106 25 g 25g
11383106 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11393106 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10974.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 74036-95-6 | C14H29Br | 277.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74036-95-6
Formula molecolare C14H29Br
Molecular Weight (g/mol) 277.29
Numero MDL MFCD00045033
InChI Key WZGQIDWFBFDMLE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetradecane, 2-bromo
PubChem CID 12798926
IUPAC Name 2-bromotetradecane
SMILES CCCCCCCCCCCCC(C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromotetradecane
Punti di ebollizione 160°C to 161°C (8 mmHg)
Indice di rifrazione 1.46
Quantità 25 g
Beilstein 2071530
Peso formulazione 277.3
Percent Purity 95%