Learn More
2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11305115
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11305115 1 g 1g
15454037 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11305115 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31096.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 464192-28-7 | Molecular Formula: C4H2BrNOS | Molecular Weight: 192.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 464192-28-7
Formula molecolare C4H2BrNOS
Molecular Weight (g/mol) 192.03
Numero MDL MFCD03788567
InChI Key DJUWIZUEHXRECB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-5-formylthiazole, 2-bromothiazole-5-carbaldehyde, 2-bromo-5-fomylthiazole, 2-bromo-thiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-bromo, 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-bromothiazole-5-carboxaldehyde, 2-bromo-5-formyl-1,3-thiazole, pubchem21412, 2-bromo-thiazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2773259
IUPAC Name 2-bromo-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
SMILES BrC1=NC=C(S1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde
Punto di fusione 92°C to 96°C
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 192.03
Percent Purity 95%