Learn More
2-Bromothiazole-5-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 11392179
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392179 5 g 5g
11382179 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392179 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27203.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 54045-76-0 | C4H2BrNO2S | 208.029 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54045-76-0
Formula molecolare C4H2BrNO2S
Molecular Weight (g/mol) 208.029
Numero MDL MFCD04115730
InChI Key BESGTWHUMYHYEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromothiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylicacid, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-carboxythiazole, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromthiazol-5-carboxylic acid, pubchem15963, acmc-1ap3n, 2-bromothiazole-5-carboxylic
PubChem CID 2763210
IUPAC Name 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES C1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
Punto di fusione 181°C to 183°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 208.03
Percent Purity 97%