Learn More
2-Bromothioanisole, 98%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10698201 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10698201 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10698201 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 303610010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 19614-16-5
Formula molecolare C7H7BrS
Molecular Weight (g/mol) 203.097
Numero MDL MFCD00000066
InChI Key ALAQDUSTXPEHMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromothioanisole, 2-bromo thioanisole, 1-bromo-2-methylthio benzene, o-bromothioanisole, 1-bromo-2-methylsulfanyl benzene, benzene, 1-bromo-2-methylthio, 2-bromophenyl methyl sulphide, o-bromo methylthio benzene, 2-bromophenyl methyl sulfide, 1-bromo-2-methylsulfanyl-benzene
PubChem CID 88166
IUPAC Name 1-bromo-2-methylsulfanylbenzene
SMILES CSC1=CC=CC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromothioanisole
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4SCH3
Indice di rifrazione 1.6320 to 1.6340 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Peso formulazione 203.11
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Liquid