Learn More
2-Bromothioanisole, 98%
Codice prodotto. 11480204
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11480204 25 g 25g
11460204 1 g 1g
11470204 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11480204 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13632.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 19614-16-5 | C7H7BrS | 203.097 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19614-16-5
Formula molecolare C7H7BrS
Molecular Weight (g/mol) 203.097
Numero MDL MFCD00000066
InChI Key ALAQDUSTXPEHMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromothioanisole, 2-bromo thioanisole, 1-bromo-2-methylthio benzene, o-bromothioanisole, 1-bromo-2-methylsulfanyl benzene, benzene, 1-bromo-2-methylthio, 2-bromophenyl methyl sulphide, o-bromo methylthio benzene, 2-bromophenyl methyl sulfide, 1-bromo-2-methylsulfanyl-benzene
PubChem CID 88166
IUPAC Name 1-bromo-2-methylsulfanylbenzene
SMILES CSC1=CC=CC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromothioanisole
Punto di fusione -24°C
Densità 1.524
Punti di ebollizione 140°C to 141°C (20 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.633
Quantità 25 g
Beilstein 2243716
Peso formulazione 203.11
Percent Purity 98%