Learn More
2-Bromothiophene-3-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10467493
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10467493 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10337404 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10467493 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC56616CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 56182-43-5
Formula molecolare C5H2BrNS
Molecular Weight (g/mol) 188.042
Numero MDL MFCD09064981
InChI Key GHMDOVNPFWGFSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-3-cyanothiophene, 2-bromo-3-cyanothiophen, 2-bromo-3-thiophenecarbonitrile, 2-bromo-thiophene-3-carbonitrile, 3-thiophenecarbonitrile,2-bromo, 2-bromanylthiophene-3-carbonitrile, 3-thiophenecarbonitrile, 2-bromo
PubChem CID 12079026
IUPAC Name 2-bromothiophene-3-carbonitrile
SMILES C1=CSC(=C1C#N)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromothiophene-3-carbonitrile
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 188.05
Percent Purity 97%