Learn More
2-Bromothiophene, 98%
Codice prodotto. 10665972 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10665972 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10071830 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
11906811 1 L Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10665972 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154290500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1003-09-4 | C4H3BrS | 163.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1003-09-4
Formula molecolare C4H3BrS
Molecular Weight (g/mol) 163.03
Numero MDL MFCD00005417
InChI Key TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thienyl bromide, thiophene, 2-bromo, thiophene, bromo, bromothiophene, 2-bromo-thiophene, 2-bromo thiophene, thienyl bromide, 5-bromothiophene, 5-bromo-thiophene, 2-bromanylthiophene
PubChem CID 13851
IUPAC Name 2-bromothiophene
SMILES BrC1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromothiophene
Punto di fusione -10.0°C
Colore Brown to Colorless
Densità 1.6800g/mL
Punti di ebollizione 149.0°C to 151.0°C
Punto d'infiammabilità 52°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5850 to 1.5870
Quantità 50 mL
Beilstein 17,33
Gravità specifica 1.68
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible. Other solubilities: very soluble in ether, acetone, soluble in carbontetrachloride
Peso formulazione 163.04
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromothiophene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.